Få mere at vide
Kreatin, TRC
Artikelnummer. 17948314
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17948314 1 g -
17967454 2.5 g 2.5g
17917354 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17948314 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC7814831G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-00-1
Molekylær formel C4 H9 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 131.13
Synonym Creatine (8CI), N-(Aminoiminomethyl)-N-methylglycine, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid, Cosmocair C 100, Kre-Alkalyn, Methylguanidoacetic acid, N-Methyl-N-guanylglycine, NSC 8752, Neotine, Phosphagen, Tego Cosmo C 100, [N-(Amidino)-N-methylamino]acetic acid
IUPAC navn 2-[carbamimidoyl(methyl)amino]eddikesyre
SMIL CN(CC(=O)O)C(=N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Creatine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H9N3O2/c1-7(4(5)6)2-3(8)9/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9)
Formel vægt 131.0695
Procent renhed >95%