Få mere at vide
Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate, 99%
Artikelnummer. 10579263 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
2 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10579263 1 g Glasflaske 1g
10616794 2 g Glasflaske 2g
10216011 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10579263 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 337340010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71519-72-7 | C4H8N3Na2O5P | 255.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71519-72-7
Molekylær formel C4H8N3Na2O5P
Molekylvægt (g/mol) 255.08
MDL nummer MFCD00150192
InChI nøgle RNTXMYSPASRLFT-UHFFFAOYSA-L
Synonym creatine phosphate sodium salt
PubChem CID 91884830
SMIL [Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(N)=NP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Na2O3PNHC(NH)N(CH3)CH2COOH·4H2O
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear colorless solution
IUPAC navn dinatriumtetrahydrat ({amino[(carboxymethyl)(methyl)amino]methyliden}amino)phosphonat
Formel vægt 327.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver