Få mere at vide
Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate, 98+%
Artikelnummer. 11448296
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448296 5 g 5g
11438296 1 g 1g
11458296 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448296 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15362.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71519-72-7 | C4H8N3Na2O5P·4H2O
Kreatinphosphatdinatriumsalt fungerer som et substrat for kreatinkinasebestemmelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kreatinphosphatdinatriumsalt fungerer som et substrat for kreatinkinasebestemmelser.
Opløselighed Opløseligt i vand.0,1 g/mL
.
Noter
Inkompatibel med stærke baser. stærke syrer. Beskyt mod direkte sollys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71519-72-7
Molekylær formel C4H8N3Na2O5P·4H2O
MDL nummer MFCD00150192
Synonym Sodium creatine phosphate dibasic tetrahydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate
Analyseprocentområde ≥98%
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.0.1g/mL.
Formel vægt 327.14 (255.07 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver