Få mere at vide
Melford Kreatinfosfat
Artikelnummer. 30018198
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018198 1 kg
30018197 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018198 Leverandør Melford Leverandørnr. C703001000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Molekylformel: C4H8N3O5PNa2. 4H2O, Molekylvægt:?327,14, CAS-nummer:?922-32-7
Tekniske data
CAS 922-32-7
Molekylær formel C4H8N3O5PNa2-4H2O
Mængde 1 kg