Få mere at vide
Kreatinmonohydrat, TRC
Artikelnummer. 30352747
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30352747 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30352747 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC781510500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Creatine hydrate
CAS 6020-87-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C4 H9 N3 O2 . H2 O
Mængde 500 mg
Synonym Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, hydrate (1:1), Creatine, monohydrate (8CI), Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, monohydrate (9CI), Creapure
InChI formel InChI=1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2
SMIL O.CN(CC(=O)O)C(=N)N
IUPAC navn 2-[carbamimidoyl(methyl)amino]eddikesyre; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 149.15
Formel vægt 149.08
Procent renhed >95