Learn More
Kreatinmonohydrat, TRC
Product Code. 30361887
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
Product Code. Mængde
30361887 1 g
1 options
Product Code. 30361887 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC7815101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Creatine hydrate
CAS 6020-87-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C4 H9 N3 O2 . H2 O
Mængde 1 g
Synonym Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, hydrate (1:1), Creatine, monohydrate (8CI), Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, monohydrate (9CI), Creapure
InChI formel InChI=1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2
SMIL O.CN(CC(=O)O)C(=N)N
IUPAC navn 2-[carbamimidoyl(methyl)amino]eddikesyre; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 149.15
Formel vægt 149.08
Procent renhed >95