Få mere at vide
Kreatinmonohydrat, 99%
Artikelnummer. 10387980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10387980 25 g Glasflaske 25g
10783421 100 g Glasflaske 100g
10209163 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10387980 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 226790250
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Kreatinmonohydrat, CAS # 6020-87-7, er monohydratformen af kreatin, en aminosyre, der primært findes i skeletmuskelceller og er vigtig for hurtig energigenopfyldning. | CAS: 6020-87-7 | C4H9N3O2·H2O | 149,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Kreatin er en aminosyre lavet naturligt af kroppen, som også kan erhverves gennem kosten
  • Det er primært lagret i skeletmuskelvæv
  • Kreatin opbevares i fosfatform og ved udtømning af ATP aflejringer, er phosphocreatin i stand til at donere fosfatgrupper for hurtigt at genopbygge ATP
  • Kreatintilskud kan være gavnligt som en sygdomsbehandling, især ved sygdomme med muskelsvind, herunder kræft og kronisk sygdom
Applikationer
  • Kreatin kan bruges i laboratoriet til at studere dets potentiale til brug som behandling for metaboliske og muskelsvindende sygdomme
  • Kreatin har vist sig at have antitumor, antiviral og antidiabetisk virkning
  • Det bruges også i laboratoriemiljøer til at studere neurologiske lidelser og har vist sig at være neurobeskyttende mod hypoksiske tilstande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6020-87-7
Molekylær formel C4H9N3O2·H2O
Molekylvægt (g/mol) 149.15
MDL nummer MFCD00071582
InChI nøgle MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym creatine monohydrate, creatine hydrate, 2-1-methylguanidino acetic acid hydrate, creatine, monohydrate, creatinemonohydrate, unii-9603ln7r2q, glycine, n-aminoiminomethyl-n-methyl-, monohydrate, n-amidinosarcosine monohydrate, n-aminoiminomethyl-n-methylglycine monohydrate, creapure
PubChem CID 80116
IUPAC navn 2-[carbamimidoyl(methyl)amino]eddikesyre;hydrat
SMIL CN(CC(=O)O)C(=N)N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Creatine monohydrate
Smeltepunkt 292,0 °C
Farve Hvid til gul
Antændelsesrest 1% maks.
Tab ved tørring 12,6% maks. (105 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (på tørt stof) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC(=NH)N(CH3)CH2CO2H·H2O
Mængde 25 g
Beilstein 04, 363
Merck Index 14, 2568
Opløselighedsinformation (1% i vand) Klar farveløs til lys gul
Formel vægt 149.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver