Få mere at vide
Kreatinmonohydrat, 99%
Artikelnummer. 11441607
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441607 500 g 500g
11431607 100 g 100g
11451607 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25009.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6020-87-7 | C4H11N3O3 | 149,15 g/mol
Kreatin monohydrat er involveret i hurtig ATP produktion primært i skeletmuskelvæv via virkningen af kreatinkinaser. Det kan bruges som et supplement til at studere dets optagelsesmekanisme og virkningsmetabolisme. Det bruges til behandling af neuromuskulære sygdomme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kreatinmonohydrat er involveret i hurtig ATP produktion primært i skeletmuskelvæv via virkningen af kreatinkinaser. Det kan bruges som et supplement til at studere dets optagelsesmekanisme og virkningsmetabolisme. Det bruges til behandling af neuromuskulære sygdomme.
Opløselighed
Opløseligt i vand (17 g/L) ved 20 °C. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6020-87-7
Molekylær formel C4H11N3O3
Molekylvægt (g/mol) 149.15
MDL nummer MFCD00071582
InChI nøgle MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym creatine monohydrate, creatine hydrate, 2-1-methylguanidino acetic acid hydrate, creatine, monohydrate, creatinemonohydrate, unii-9603ln7r2q, glycine, n-aminoiminomethyl-n-methyl-, monohydrate, n-amidinosarcosine monohydrate, n-aminoiminomethyl-n-methylglycine monohydrate, creapure
PubChem CID 80116
IUPAC navn 2-[carbamimidoyl(methyl)amino]eddikesyre;hydrat
SMIL CN(CC(=O)O)C(=N)N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Creatine monohydrate
Smeltepunkt ∼292 °C (dekomponering)
pH 6.9
Lugt Svag
Mængde 500 g
Beilstein 907175
Merck Index 14,2568
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (17 g/L) ved 20 °C. Uopløselig i æter.
Formel vægt 149,15 (131,13 Vandfri)
Procent renhed 99%