Få mere at vide
Kreatin, Mikromol™
Artikelnummer. 17938254
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17938254 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17938254 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3357.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Kreatin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Creatine
CAS 57-00-1
Analyt- eller komponentnavne Creatine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H9 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Creatine
InChI formel InChI=1S/C4H9N3O2/c1-7(4(5)6)2-3(8)9/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9)
SMIL CN(CC(=O)O)C(=N)N
IUPAC navn 2-[carbamimidoyl(methyl)amino]eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 131.13
Mængde 250 mg
Formel vægt 131,0695 g/mol