Få mere at vide
Creatine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452678
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16452678 5 g
1 options
Artikelnummer. 16452678 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW010388
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Creatine, an endogenous amino acid derivative, plays an important role in cellular energy, especially in muscle and brain.
Creatine, an endogenous amino acid derivative, plays an important role in cellular energy, especially in muscle and brain.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Creatine
CAS 57-00-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H9N3O2
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation H2O : 6.25 mg/mL (47.66 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CN(C)C(N)=N
Molekylvægt (g/mol) 131.14
Formel vægt 131.14
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism