Få mere at vide
Kreatin, vandfri (anhydr), 98%
Artikelnummer. 11488077
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488077 100 g 100g
11478077 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17477.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 57-00-1 | C4H9N3O2 | 131,135 g/mol
Kreatin er involveret i den hurtige produktion af ATP forbundet med kreatinkinaser i skeletmuskelvæv. Kreatin kan bruges som et supplement til at studere dets virkningsmekanisme. Det fungerer som et ernæringsmæssigt og et neurobeskyttende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kreatin er involveret i den hurtige produktion af ATP forbundet med kreatinkinaser i skeletmuskelvæv. Kreatin kan bruges som et supplement til at studere dets virkningsmekanisme. Det fungerer som et ernæringsmæssigt og et neurobeskyttende middel.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-00-1
Molekylær formel C4H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 131.135
MDL nummer MFCD00004282
InChI nøgle CVSVTCORWBXHQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym creatine, creatin, kreatin, krebiozon, n-amidinosarcosine, n-methyl-n-guanylglycine, methylglycocyamine, 2-1-methylguanidino acetic acid, creatine, hydrate, alpha-methylguanido acetic acid
PubChem CID 586
ChEBI CHEBI:16919
IUPAC navn 2-[carbamimidoyl(methyl)amino]eddikesyre
SMIL CN(CC(=O)O)C(=N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Creatine, Anhydrous
Navn note anhydrous
Smeltepunkt ∽290°C (decomposition)
Tæthed 1.33
Analyseprocentområde 98%
Mængde 100 g
Beilstein 907175
Merck Index 14,2568
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 131.13
Procent renhed 98%