Få mere at vide
Kreatin, vandfri (anhydr), 98%
Description
Kreatin er involveret i den hurtige produktion af ATP forbundet med kreatinkinaser i skeletmuskelvæv. Kreatin kan bruges som et supplement til at studere dets virkningsmekanisme. Det fungerer som et ernæringsmæssigt og et neurobeskyttende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kreatin er involveret i den hurtige produktion af ATP forbundet med kreatinkinaser i skeletmuskelvæv. Kreatin kan bruges som et supplement til at studere dets virkningsmekanisme. Det fungerer som et ernæringsmæssigt og et neurobeskyttende middel.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Creatine |
| Navn note | Vandfri |
| Smeltepunkt | ∼290 °C (opdeling) |
| Tæthed | 1.33 |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 907175 |
| Merck Index | 14,2568 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 131.13 |
| Show More |