Få mere at vide
Novus Biologicals™ CRBN Antibody Blocking Peptide
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.05 mg
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_057386 |
| Koncentration | 0.2 mg/ml |
| Til brug med (applikation) | Block/Neutralize |
| Formulering | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin |
| Gen-id (Entrez) | 51185 |
| Mængde | 0.05 mg |
| Opbevaringskrav | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gene Alias | cereblon, DKFZp781K0715, MGC27358, MRT2A, non-syndromic, autosomal recessive, 2A, protein cereblon, protein x 0001 |
| Gen symbol | CRBN |
| Forskningskategori | Neurodegeneration, Neuroscience |
| Vis mere |