Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CRBN-6-5-5-VHL
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18747946
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
18747946 5 mg
1 options
Artikelnummer. 18747946 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6948/5
Potent and selective cereblon Degrader (PROTAC™); cell-permeable
Potent and selective cereblon Degrader (PROTAC™) (DC50 = 1.5 nM). Induces complete degradation of cereblon in MM1S cells. Comprises a cereblon E3 ligase ligand joined by a linker to a ligand for the E3 ligase VHL. Cell-permeable.
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2 S,4 R)-1-((2 S)-2-(5-((5-((6-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)hexyl)oxy)pentyl)oxy)pentanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide
CAS 2362575-45-7
Mængde 5 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO
Mål Active Degraders
Molekylær formel C51H69N7O10S
Formel vægt 972.21
Fysisk form Solid
Farve Yellow
Produkttype Degrader
Renhed 96%