Få mere at vide
Abeba™ Crawler ALU 34555 Sko
Artikelnummer. p-7147562
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Artikelnummer. 15573744
Brand: Abeba™ 34555/36
ESD dissipative sko er Sanitized™ behandlet. Inkluderer TPU-sål med ekstrem høj skridsikkerhed.
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
  • Microfiber
  • White
  • Aluminum toe cap
  • Foamed PU midsole
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3579)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap non-foldable, adjustable
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area adjustable, with elastic band
  • velcro fastening
  • Scratch-resistant coating in toe area
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
Farve White
Materiale Microfiber
Størrelse 36
Sål funktioner Slip-resistant
Sål materiale Polyurethane
Stil 34555
Tå materiale Aluminum