Få mere at vide
Abeba™ Crawler ALU 34555 Sko
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivelse
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
- Mikrofiber
- Hvid
- Aluminium tåkappe
- Opskummet PU mellemsål
- Skridsikre TPU ydersål
- Udskiftelig acc Wave indersål (artikel nr. 3579)
- Desinficeret behandlet
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Hælrem ikke-foldbar, justerbar
- Åndbar foring med sølvioner
- Vristområde justerbart, med elastik
- velcrolukning
- Ridsefast belægning i tåområdet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Mikrofiber |
| Størrelse | 43 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | 34555 |
| Tå materiale | Aluminium |