Få mere at vide
Slice™ Håndværkskniv
Artikelnummer. 16413639
Skift visning
Farve:
Grå/orange
Sort/orange
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
16413639 Sort/orange
16443649 Grå/orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16413639 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00 DKK
    147.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.31 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har holdbart håndtag, skraveret greb og no-roll design med sikkerhedshætte. Finger-friendly™ klingen er lavet af avanceret keramik
  • Bladtype: lige kant, afrundet spids
  • Håndtagstype: fast position
  • No-roll håndtag med krydslugegreb
  • Finger-friendly™ kanten forbliver skarp 11x længere
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende klinge
  • Inkluderer en 10518 ligekantet, afrundet spids klinge
  • Ambidextrous design
  • Udskiftning af knivblad uden værktøj
  • Færre klingeskift = færre skader
  • Tekniske data
    Håndtag Type Fast klinge, No-roll håndtag med krydslugegreb
    Produkttype Håndværkskniv
    Til brug med (udstyr) Slice™ Klinger: 10518, 10520
    Længde (engelsk) 6,42 tommer.
    Længde (metrisk) 163 mm
    Materiale GFN, messing, polypropylen, zirconiumoxid
    Farve Sort/orange
    Til brug med (applikation) Sikkerhedsskæring
    Inkluderer 1 keramisk klinge med lige kant med rund spids
    nr. pr. pakke 1 hv.
    Vægt (engelsk) 0,61 oz.
    Vægt (metrisk) 17.18 g
    Bredde (engelsk) 0,43 tommer.
    Bredde (metrisk) 11 mm