Få mere at vide
Slice™ Håndværksblade
Artikelnummer. 16443619
Skift visning
Produkttype:
Buet kant, afrundet spids
Lige kant, afrundet spids
Lige kant, spids spids
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
16443619 Lige kant, spids spids
16433619 Lige kant, afrundet spids
16453619 Buet kant, afrundet spids
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16443619 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10519
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.32 DKK
    222.73 DKK / Pakke med 4
    Spare 36.59 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Finger-friendly™ kant skærer materialer effektivt, men er sikrere at røre ved end traditionelle klinger
  • 4 enkeltkantede klinger pr. pakke
  • Kompatibel m/ Slice™ håndtag, skalpel, præcisionskniv
  • Kompatibelt værktøj: Slice™ 10548
  • Finger-friendly™ kanten forbliver skarp 11x længere
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetisk
  • Sikker op til 1600 grader Celsius
  • Kemisk inert, ruster aldrig
  • Udskiftning af knivblad uden værktøj
  • Færre klingeskift = færre skader
  • Tekniske data
    Produkttype Lige kant, spids spids
    Til brug med (udstyr) Slice™ Håndtag: 10548, 10589, 10580, 10568
    Længde (engelsk) 1,29 tommer.
    Længde (metrisk) 32.8 mm
    Materiale Zirconiumoxid
    Farve Hvid
    Til brug med (applikation) Sikkerhedsskæring
    Inkluderer 4 enkeltkantede klinger pr. pakke
    nr. pr. pakke 4 Pk.
    Vægt (engelsk) 0,02 oz.
    Vægt (metrisk) 0.65 g
    Bredde (engelsk) 0,24 tommer
    Bredde (metrisk) 6.15 mm