Få mere at vide
Slice™ Håndværksblade
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Bladmateriale | Zirconiumoxid |
| Til brug med (applikation) | Sikkerhedsskæring |
| Længde (engelsk) | 1,29 tommer. |
| Længde (metrisk) | 32.8 mm |
| Inkluderer | 4 enkeltkantede klinger pr. pakke |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 4 Pk. |
| Bredde (engelsk) | 0,25 tommer |
| Bredde (metrisk) | 6.30 mm |
| Blade stil | Lige kant, afrundet spids |