Få mere at vide
CRAC intermediate 2, MedChemExpress
Beskrivelse
CRAC intermediate 2 is a intermediate compound for CRAC inhibitor synthesis, extracted from patent WO 2013059666A1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CRAC intermediate 2 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 123066-64-8 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H7F6N3 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 52 mg/mL (176.16 mM) |
| SMIL | NC1=CC=C(N2N=C(C(F)(F)F)C=C2C(F)(F)F)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.18 |
| Vis mere |