Få mere at vide
Code Corporation™ CR2700 håndholdt trådløs stregkodescanner med ladestation Bluetooth
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
- Brug dette omfattende sæt til at starte dine scanningsprocesser
- Indeholder alt hvad du behøver for at konfigurere et scanningsworkflow
- Bruger B27 batterier med indbygget strømmåler
- IP65 tætningsklassificering mod indtrængning af støv og væske
- CodeShield™ hus til desinfektionsmiddel og kemisk aftørring
- Uovertruffen præstationsaflæsning på buede og skinnende overflader
- USB, Bluetooth ™5 Low Energy (for forbedret datasikkerhed, forlænget batterilevetid og mindre nedetid)
- Visuel, hørbar og haptisk feedback kan tilpasses med flere programmerbare knapper
- Spor eventuelle problemer: Sporbare servicedatoer og batteristatistik for at hjælpe it med at implementere og administrere deres scannerflåde
Specifications
Specifications
| Højde (metrisk) | 135 mm |
| Højde (engelsk) | 5,3 tommer |
| Bredde (metrisk) | 53.34 mm |
| Bredde (engelsk) | 2,1 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 131 mm |
| Dybde (engelsk) | 5,2'' |
| Vægt (metrisk) | 177 g |
| Vægt (engelsk) | 0.29 lb. |
| Feltvisning | Højdensitetsfelt: 30° Vandret med 20° Lodret, bredt felt: 50° Vandret med 33,5° Lodret |
| Inkluderer | CR2700 scanner håndteret version, B27 Batteri, induktiv ladestation med bordholder, 6 fod. USB Ladekabel |
| Show More |