Få mere at vide
Code Corporation™ CR2700 Håndholdt trådløs Bluetooth Palm Stregkodescanner til 1D, 2D eller QR-koder
Artikelnummer. 17963872 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Tilslutningstype:
Bluetooth
Artikelnummer. Tilslutningstype
17963872 Bluetooth
1 options
Artikelnummer. 17963872 Leverandør Code Corporation™ Leverandørnr. 176517
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7980.00 DKK
    7451.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 528.85 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Læs brede og små stregkoder nemmere med denne ultrahurtige stregkodelæser. Få en utrolig ydeevne fra denne aggressive, rundstrålende scanner, der læser selv beskadigede stregkoder.
  • Sæt dine scanningsprocesser i gang, eller tilføj dette scanner- og batterisæt til din nuværende scanningsløsning
  • Bruger B27 batterier med indbygget strømmåler
  • IP65 tætningsklassificering mod indtrængning af støv og væske, CodeShield™ hus til desinfektionsmiddel og kemisk aftørring
  • Uovertruffen præstationsaflæsning på buede og skinnende overflader
  • USB, Bluetooth™ 5 Low Energy (for forbedret datasikkerhed, forlænget batterilevetid og mindre nedetid)
  • Visuel, hørbar og haptisk feedback kan tilpasses med flere programmerbare knapper
  • Spor eventuelle problemer: Sporbare servicedatoer og batteristatistik for at hjælpe it med at implementere og administrere deres scannerflåde
Tekniske data
Højde (metrisk) 28 mm
Højde (engelsk) 1.1 tommer
Bredde (metrisk) 53.34 mm
Bredde (engelsk) 2,1 tommer.
Dybde (metrisk) 131 mm
Dybde (engelsk) 5,2''
Vægt (metrisk) 131 g
Vægt (engelsk) 0.29 lb.
Feltvisning Højdensitetsfelt: 30° Vandret med 20° Lodret, bredt felt: 50° Vandret med 33,5° Lodret
Inkluderer CR2700 Scanner Palm version, B27 Batteri
Type Stregkodescanner
Tilslutningstype Bluetooth
Datahukommelse 1 MB NOR Flash, 16 MB RAM
Strømforsyning Genopladeligt batteri
Opløsning Højdensitetsfelt: 960 x 640; Bredt felt: 960 x 640
Alternativt varenummer CR2701-200-C286