Få mere at vide
Code Corporation™ CR2700 batteri
Artikelnummer. 17950002 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Batteritype:
CRA-B27-C286
Artikelnummer. Batteritype
17950002 CRA-B27-C286
1 options
Artikelnummer. 17950002 Leverandør Code Corporation™ Leverandørnr. 176694
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 DKK
    1044.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.58 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Behold din kode Reader™ 2700 går med dette batteri med indbygget strømmåler.
  • Behold din kode Reader™ 2700 går med dette batteri med indbygget strømmåler.
  • Tilføj ekstra batterier til din scanningsløsning, så du ikke løber tør for strøm, når du har brug for det.
Tekniske data
Produkttype Batteri
Batteritype CRA-B27-C286
Genopladelig Ja
Til brug med (udstyr) CR2700 stregkodescanner
Mængde 1 hv.
Dimensioner (L x B x H) 3 x 2,5 x 0,5 tommer
Længde (engelsk) 3 tommer
Længde (metrisk) 76.20 mm
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (metrisk) 63.50 mm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 12.70 mm