Få mere at vide
Code Corporation™ CR1500 håndholdt kablet stregkodescanner med stativ til 1D-, 2D- eller QR-koder
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
- Kompakt, let og robust for at overleve dine hårdeste industrielle miljøer
- Få hurtig og nem scanning med en højtydende scanningsmaskine og intuitiv målretning
- Læs stregkoder med både høj tæthed og bredfelter med en enkelt enhed via dobbeltfeltsoptik
- PVC-frit hus er IP54-klassificeret for at beskytte mod skrappe kemiske rengøringsmidler, støv og vandindtrængning
- Smart scanning i en lille pakke: en af de mindste stregkodelæsere på markedet
- Inkluderer: CR1500 stregkodelæser, stativ og 6-fods USB Kabel
- 5 års begrænset garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 132.1 mm |
| Højde (engelsk) | 5,2 tommer |
| Bredde (metrisk) | 50.8 mm |
| Bredde (engelsk) | 2'' |
| Dybde (metrisk) | 76.2 mm |
| Dybde (engelsk) | 3 tommer |
| Vægt (metrisk) | 116 g |
| Vægt (engelsk) | 0.26 lb. |
| Feltvisning | Højdensitetsfelt: 30° Vandret med 20° Lodret, bredt felt: 50° Vandret med 33,5° Lodret |
| Inkluderer | CR1500-læser, stativ, 6 fod. USB Kabel |
| Vis mere |