Få mere at vide
Code Corporation™ CR1100 stregkodescanner
Artikelnummer. 17930002
Inkluderer:
CR1100-læser og 1,8 m USB Kabel
CR1100-læser, et stativ og 1,80 m USB Kabel
Artikelnummer. 17930002
Brand: Code Corporation™ 176693
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Automatiser dine operationer med CR1100. Med holdbarhed i industriel kvalitet og funktionalitet i forbrugerkvalitet får du en problemfri oplevelse med hver scanning.
  • Automatiser dine operationer med CR1100.
  • Med holdbarhed i industriel kvalitet og funktionalitet i forbrugerkvalitet får du en problemfri oplevelse med hver scanning.
  • Læs flere typer stregkoder med patenteret dual-field optik.
  • Få ekstra beskyttelse for at forsegle støv og fugt med en IP54-klassificering.
  • Let og kompakt med robust design.
  • Kan tilpasses til workflowbehov med visuelle, hørbare og haptiske indikatorer.
  • Har en kraftfuld JavaScript-platform til komplet enhedskontrol.
Tekniske data
Oversigt Kode Reader™ CR1100 stregkodescanner med stativ
Understøttede stregkodetyper BC412, Codabar, Kode 11, Kode 128, Kode 32, Kode 39, Kode 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 af 5, IATA 2 af 5, Interleaved 2 af 5, MSI Plessey, Matrix 2 af 5, NEC 2 af 5, Plessey, Lige 2 af 5, Telepen, Trioptic, UPC / EAN / JAN, PharmacodeCodablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417Aztec Code, Data Matrix , Data Matrix Rectangular Ext'n, GoCode&trade, (proprietær--add'l licens krævet), Grid Matrix, HanXin Code, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1Australian Post, Canada Post, Itelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Post-Net, UK Royal Mail, UPU ID-tags
Dataoverførselsmetode USB 2.0 (Generisk HID , HID Tastatur, virtuel COM-port), RS232
Højde (metrisk) 30 mm
Højde (engelsk) 1,2 tommer
Bredde (metrisk) 53 mm
Bredde (engelsk) 2,1 tommer.
Dybde (metrisk) 68 mm
Dybde (engelsk) 2,7 tommer
Vægt (metrisk) 54 g
Opladningsforbindelse RS232, USB 2.0 (Generisk HID , HID Tastatur, virtuel COM-port)
Vægt (engelsk) 0.26 lb.
Certificeringer/compliance CE, Europa: CE-RoHS
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, generel identifikation Sundhedspleje, Laboratorie, Fremstilling, Lægemiddel
Fugtighed CR1100 stregkodescanner med stativ
Inkluderer CR1100-læser, et stativ og 1,80 m USB Kabel
Nødvendigt tilbehør USB 2.0 (Generisk HID , HID Tastatur, virtuel COM-port), RS232
garanti 2 år
Softwaretype JavaScript
Mængde 1 sæt
Type Stregkodescanner
Display Type Ingen inkluderet
Strømforsyning USB
Alternativt varenummer CR1100-K101-C500-US2-C286