Få mere at vide
Code Corporation™ CR1100 stregkodescanner
Inkluderer:
CR1100-læser og 1,8 m USB Kabel
CR1100-læser, et stativ og 1,80 m USB Kabel
Beskrivelse
- Automatiser dine operationer med CR1100.
- Med holdbarhed i industriel kvalitet og funktionalitet i forbrugerkvalitet får du en problemfri oplevelse med hver scanning.
- Læs flere typer stregkoder med patenteret dual-field optik.
- Få ekstra beskyttelse for at forsegle støv og fugt med en IP54-klassificering.
- Let og kompakt med robust design.
- Kan tilpasses til workflowbehov med visuelle, hørbare og haptiske indikatorer.
- Har en kraftfuld JavaScript-platform til komplet enhedskontrol.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kode Reader™ CR1100 stregkodescanner |
| Understøttede stregkodetyper | BC412, Codabar, Kode 11, Kode 128, Kode 32, Kode 39, Kode 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 af 5, IATA 2 af 5, Interleaved 2 af 5, MSI Plessey, Matrix 2 af 5, NEC 2 af 5, Plessey, Lige 2 af 5, Telepen, Trioptic, UPC / EAN / JAN, PharmacodeCodablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417Aztec Code, Data Matrix , Data Matrix Rectangular Ext'n, GoCode&trade, (proprietær--add'l licens krævet), Grid Matrix, HanXin Code, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1Australian Post, Canada Post, Itelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Post-Net, UK Royal Mail, UPU ID-tags |
| Dataoverførselsmetode | USB 2.0 (Generisk HID , HID Tastatur, virtuel COM-port), RS232 |
| Højde (metrisk) | 30 mm |
| Højde (engelsk) | 1,2 tommer |
| Bredde (metrisk) | 53 mm |
| Bredde (engelsk) | 2,1 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 68 mm |
| Dybde (engelsk) | 2,7 tommer |
| Vægt (metrisk) | 54 g |
| Vis mere |