Få mere at vide
JULABO™ CR rør
Artikelnummer. 12070552
Størrelse:
1 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12070552
Brand: JULABO™ 8930012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Original high quality JULABO™ accessories for your temperature control unit.
  •  1 m CR tubing
  • -30...+120°C
  • 12 mm ID
  • max. 1.2 bar
  • Chloroprene 
  • Suitable for JULABO™ baths
Tekniske data
Oversigt CR Tubing
Til brug med (udstyr) CF30, CF31, CF40, CF41 Kryo-kompakt cirkulator, F25-HE køle-/varmecirkulator
Temperaturområde -30°C to +120°C
Type CR rør
Holder CR tubing 12 mm I.D.
Størrelse 1 m