Få mere at vide
Isofield™ CR++ sterile latex renrumshandsker - klasse A/B kompatible
BIOPHARMA
Artikelnummer. 18835311
Skift visning
Størrelse:
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
100 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
18835311 7.5 100 par
30178820 6.5 100 par
18825311 7 100 par
18845311 8 100 par
30178893 8.5 100 par
18855311 9 100 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 18835311 Leverandør Isofield™ Leverandørnr. 1036075
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Fuld længde skulderbeskyttelse til GMP klasse A og B, ISO Klasse 4 renrum. Denne ultralange og rene latexhandske er tredobbelt vasket i DI-vand med en overflade glat nok til dobbelt-itagning. Hvert parti CR++ er testet for endotoksin og har meget lave niveauer af påviselig protein.
  • Sterile latex renrumshandsker
  • 600 mm (24 tommer) skulderlængde
  • Håndspecifik
  • Naturlig farve
  • Tekstureret håndflade og fingre
  • Perlemanchet
  • Lavt endotoksinniveau
  • Gammabestråling, minimum 25 kGy
  • Sterilitetssikringsniveau 10-6
  • Proteinniveau mindre end 50μ g/g
  • IPA-resistente blækposer
  • Acceptabelt kvalitetsniveau (AQL) 0,65
  • Lavt antal partikler≥ 0,5μ m (tæller/cm 2 )< 1200
  • Type B beskyttelse mod kemisk stænk (K, P, T)
Overholdelse af teknisk og dokumentation
  • COA, COC, COI Tilgængelig til download online
  • QR-kode på kartoner giver mulighed for øjeblikkelig dokumenthentning
  • Kemisk uskadelighed EN ISO 21420:2020
  • Dimensionering og fingerfærdighed EN ISO 21420:2020 og EN ISO 374-2:2019
  • Luftlæk og vandlækage EN ISO 374-2:2019
  • Kemisk nedbrydning EN ISO 374-4:2019
  • Kemisk gennemtrængning EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viral penetration EN 16604:2004
  • Endotoksintest EN 455-3
  • Sterilitetsvalideringstest EN ISO 11137 Del 2:2015
  • EU-typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II til PPE-forordningen (EU) 2016/425 som et kategori III-produkt
  • UKCA typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i PPE-forordningen (2016/425) som indført i britisk lovgivning og ændret som et kategori III-produkt
Tekniske data
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 0.65
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 7,87 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.20 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Renrum
Latex fri Nej
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 6,69 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.18 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Renrumshandsker
Størrelse 7.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 4,72 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
Greb design Tekstureret
Emballagetype Individuelle parpakker
Længde (engelsk) 24 tommer
Længde (metrisk) 600 mm