Få mere at vide
Isofield™ CR+ sterile latex renrumshandsker - klasse A/B kompatible
BIOPHARMA
Artikelnummer. 18866401
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
200 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
18866401 Lille 200 par
18856401 Medium 200 par
18846401 Større -
18876401 X-Large 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 18866401 Leverandør Isofield™ Leverandørnr. 10040S
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Fremragende albuelængde beskyttelse til GMP klasse A og B, ISO Klasse 4 renrum og derover. Ultraren latexhandske er tredobbelt vasket i DI-vand med en overflade glat nok til dobbelt-itagning. Hvert parti CR+ er testet for endotoksin og har meget lave niveauer af påviselig protein.
  • Sterile latex renrumshandsker
  • 400 mm (16 tommer) Albue længde
  • Ambidekstrøs
  • Naturlig farve
  • Tekstureret håndflade og fingre
  • Perlemanchet
  • Lave endotoksinniveauer
  • Sterilitetssikringsniveau 10-6
  • Proteinniveau mindre end 50μ g/g
  • Kan tages på dobbelt
  • IPA-resistente blækposer
  • Acceptabelt kvalitetsniveau (AQL) 0,65
  • Lavt antal partikler≥ 0,5 μm (tæller/cm 2 )< 1200
  • Type B beskyttelse mod kemisk stænk (K, P, T)
Overholdelse af teknisk og dokumentation
  • COA, COC, COI Tilgængelig til download online
  • QR-kode på kartoner giver mulighed for øjeblikkelig dokumenthentning
  • Kemisk uskadelighed EN ISO 21420:2020
  • Dimensionering og fingerfærdighed EN ISO 21420:2020 og EN ISO 374-2:2019
  • Luftlæk og vandlækage EN ISO 374-2:2019
  • Kemisk nedbrydning EN ISO 374-4:2019
  • Kemisk gennemtrængning EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viral penetration EN 16604:2004
  • Endotoksintest EN 455-3
  • Sterilitetsvalideringstest EN ISO 11137 Del 2:2015
  • EU-typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II til PPE-forordningen (EU) 2016/425 som et kategori III-produkt
  • UKCA typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i PPE-forordningen (2016/425) som indført i britisk lovgivning og ændret som et kategori III-produkt
Tekniske data
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 0.65
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 7,87 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.20 mm
Hånd Ambidekstrøs
Brug af laboratorium/renrum Renrum
Latex fri Nej
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 6,69 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.17 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Renrumshandsker
Størrelse Lille
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 4,33 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
Greb design Tekstureret
Emballagetype Individuelle parpakker
Længde (engelsk) 16 tommer
Længde (metrisk) 400 mm