Få mere at vide
R&D Systems™ CPT 11
Artikelnummer. 18752534
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18752534 10 mg
18712624 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18752534 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 2688/10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA topoisomerase I inhibitor; antitumor
Inhibitor of DNA topoisomerase I that displays antitumor activity against a range of tumor types. Active metabolite available ( SN 38, Cat. No. 2684).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100286-90-6
Molekylær formel C33H39ClN4O6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CPT 11
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Formel vægt 623.14
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 623.15