Få mere at vide
CPSF6 Antibody, PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18607635 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
18607635 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18607635 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP299189PE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
CPSF6 Polyclonal specifically detects CPSF6 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Konjugeret PE
Værtsarter Rabbit
Oprensningsmetode Antigen and protein A Affinity-purified
Indhold og opbevaring Store at 4C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus