Få mere at vide
Invitrogen™ CPM (7-diethylamino-3-(4'-maleimidylphenyl)-4-methylcoumarin)
Beskrivelse
Den thiol-reaktive coumarin, CPM , er meget svagt fluorescerende, indtil den reagerer med thioler og danner en konjugeret med excitation/emissionsmaksimum på ∼384/470 nm.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | CPM (7-Diethylamino-3-(4'-Maleimidylphenyl)-4-Methylcoumarin), 25mg, Solid, Methylcoumarin dye, 402.45 Molecular weight, Thiol Chemical Reactivity, 384/470nm Excitation/Emission Wavelength, Used for Labeling Chemistry, Protein Labeling and Crosslinking |
| Formulering | Solid |
| Til brug med (applikation) | Labeling chemistry, protein labeling and crosslinking |
| Mængde | 25 mg |
| Produkttype | CPM |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.45kDa |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Reaktiv del | Maleimid |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.