Få mere at vide
CPI-637, MedChemExpress
Beskrivelse
CPI-637 is a selective and potent CBP/EP300 bromodomain inhibitor with IC50 values of 0.03 μM, 0.051 μM and 11.0 μM for CBP, EP300 and BRD4 BD-1, respectively, and an EC50 of 0.3 μM for CBP.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CPI-637 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1884712-47-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H22N6O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 9.62 mg/mL (24.89 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1NC2=CC=CC(C3=CC4=C(N(C)N=C4C5=CN(C)N=C5)C=C3)=C2N[C@H](C)C1 |
| Vis mere |