Få mere at vide
CPI-444, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484746
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16484746 100 mg 100mg
16480057 50 mg -
16463668 10 mg -
16436407 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16484746 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101978
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress CPI-444 (V81444) is a potent, orally active and selective adenosine A2A receptor (A2AR) antagonist, which induces antitumor responses.
CPI-444 (V81444) is a potent, orally active and selective adenosine A2A receptor (A2AR) antagonist, which induces antitumor responses.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CPI-444
CAS 1202402-40-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H21N7O3
Mængde 100 mg
Synonym V81444 ciforadenant
Opløselighedsinformation DMSO : 66.67 mg/mL (163.64 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=NC(C2=CC=C(C)O2)=C(N=NN3CC4=NC(CO[C@@H]5COCC5)=CC=C4)C3=N1
Molekylvægt (g/mol) 407.43
Formel vægt 407.43
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death