Få mere at vide
CPI-203, MedChemExpress
Beskrivelse
CPI-203 is a novel potent, selective and cell permeable inhibitor of BET bromodomain, with an IC50 value of appr 37 nM (BRD4 α-screen assay).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CPI-203 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1446144-04-2 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 25 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H18ClN5OS |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 47 mg/mL (117.53 mM) |
| SMIL | ClC1=CC=C(C(C2=C(N3C4=NN=C3C)SC(C)=C2C)=N[C@H]4CC(N)=O)C=C1 |
| Vis mere |