Få mere at vide
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Artikelnummer. 18740734 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
2 Vials
Artikelnummer. Mængde
18740734 2 Vials
1 options
Artikelnummer. 18740734 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP226235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3285.00 DKK
    3103.80 DKK / Pakke med 2
    Spare 181.20 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Applications: Ligand Activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Mængde 2 Vials
Til brug med (applikation) Ligand Activation
Type CpG Oligodeoxynucleotides