Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Produktlinje | Novus |
| Mængde | 0.025 mg |
| Til brug med (applikation) | Activation of mouse TLR9 |
| Type | CpG Oligodeoxynucleotides |