Få mere at vide
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Artikelnummer. 18193753 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.025 mg
Artikelnummer. Mængde
18193753 0.025 mg
1 options
Artikelnummer. 18193753 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP231139SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00 DKK
    1372.35 DKK / 25µg
    Spare 82.65 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Mængde 0.025 mg
Til brug med (applikation) Activation of mouse TLR9
Type CpG Oligodeoxynucleotides