Få mere at vide
R&D Systems™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Artikelnummer. 18717943 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
5 Vials
Artikelnummer. Mængde
18717943 5 Vials
1 options
Artikelnummer. 18717943 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP226240
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Mængde 5 Vials
Til brug med (applikation) Activation of mouse TLR9
Type CpG Oligodeoxynucleotides