Få mere at vide
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Artikelnummer. 18178333 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.025 mg
Artikelnummer. Mængde
18178333 0.025 mg
1 options
Artikelnummer. 18178333 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP231132SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00 DKK
    1372.35 DKK / 25µg
    Spare 82.65 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Applications: Ligand Activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Mængde 0.025 mg
Til brug med (applikation) Activation of mouse TLR9
Type CpG Oligodeoxynucleotides