Få mere at vide
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides
Artikelnummer. 18730814 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18730814 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18730814 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP231134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2215.00 DKK
    2094.75 DKK / 0.1mg
    Spare 120.25 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Applications: Functional, In vitro assay, Ligand Activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Mængde 0.1 mg
Til brug med (applikation) Ligand Activation, Functional and in vitro assays
Type CpG Oligodeoxynucleotides