Få mere at vide
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides
Artikelnummer. 18717313 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.025 mg
Artikelnummer. Mængde
18717313 0.025 mg
1 options
Artikelnummer. 18717313 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP231134SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00 DKK
    1372.35 DKK / 25µg
    Spare 82.65 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Applications: Functional, In vitro assay, Ligand Activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Mængde 0.025 mg
Til brug med (applikation) Ligand Activation, Functional and in vitro assays
Type CpG Oligodeoxynucleotides