Få mere at vide
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides
Artikelnummer. 18785443 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
9 Vials
Artikelnummer. Mængde
18785443 9 Vials
1 options
Artikelnummer. 18785443 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP226237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6410.00 DKK
    6059.55 DKK / Pakke med 9
    Spare 350.45 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Mængde 9 Vials
Til brug med (applikation) Activation of human or mouse TLR9
Type CpG Oligodeoxynucleotides