Få mere at vide
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides
Artikelnummer. 18711574 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
5 Vials
Artikelnummer. Mængde
18711574 5 Vials
1 options
Artikelnummer. 18711574 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP226238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4410.00 DKK
    4169.55 DKK / Pakke med 5
    Spare 240.45 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Applications: Ligand Activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Mængde 5 Vials
Til brug med (applikation) Activation of human TLR9
Type CpG Oligodeoxynucleotides