Få mere at vide
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides
Artikelnummer. 18709143 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Artikelnummer. Mængde
18709143 0.1 mg
1 options
Artikelnummer. 18709143 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP231137
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Mængde 0.1 mg
Til brug med (applikation) Activation of human TLR9
Type CpG Oligodeoxynucleotides