Få mere at vide
Pal International™ Oversko i CPE-stof
Artikelnummer. 30158549
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
30158549 Blå
1 options
Artikelnummer. 30158549 Leverandør Pal International™ Leverandørnr. R21233AX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.65 DKK
    30.89 DKK / Pakke med 100
    Spare 0.76 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Fremstillet af højkvalitets præget polyethylen, der giver styrke og greb på glatte gulve. Pal International™ CPE overtrækssko er elastiske ved anklen, hvilket sikrer en god pasform og giver beskyttelse til gulve og fodtøj i en række industrier.
  • Konstrueret af højkvalitets præget polyethylen, der giver styrke og greb
  • Stor 35,6 cm (14 tommer) størrelse og elastisk ankel sikrer en god pasform på de fleste fødder
  • Velegnet til at beskytte gulve og fodtøj og sikre miljøhygiejne i en række industrier
  • Fås i 3 farver (rød, hvid eller blå) for at understøtte farvekodet hygiejne-arbejdstøj
  • Højvolumen pakker dispenserer 2.000 par
Tekniske data
Farve Blå
Til brug med (applikation) Beskyttelse af gulve og fodtøj
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 35.56 cm
Materiale Kloreret polyethylen
Størrelse Universel
Sål funktioner Glat sål
Stil CPE
Produkttype CPE overtrækssko