Få mere at vide
Chemsplash CPE OverShoe komprimeret polyethylen -Maskinfremstillet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200105874
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Artikelnummer. 30058405
Brand: Chemsplash 2522.300.999
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Elastisk overtrækssko i en 3 g. 16 tommer komprimeret polyethylenmateriale.
Elastisk overtrækssko
  • 3 GSM komprimeret polyethylen materiale
  • 16 tommer Lang
  • Elastiske ankler
  • Varmeforseglede sømme
  • PFAS fri
Beskrivelse: Elastisk overtrækssko i et 3 grams blåt komprimeret polyethylenmateriale. Skaber en barriere over dit fodtøj. Længden på 16 tommer giver egnethed til alle fodtøjsstørrelser. Ideel til at holde rent fodtøj rent eller holde rene gulve rene fra snavset fodtøj.
Tekniske data
Størrelse 3 g
Materiale Komprimeret polyethylen
Latex fri Ja
Belægning Polyethylen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Elastisk ankel
Sål Type Almindelig
Modstand Væske
Produkttype Skobetræk