Få mere at vide
Chemsplash CPE OverShoe komprimeret polyethylen -Maskinfremstillet
Beskrivelse
Elastisk overtrækssko
- 3 GSM komprimeret polyethylen materiale
- 16 tommer Lang
- Elastiske ankler
- Varmeforseglede sømme
- PFAS fri
Beskrivelse: Elastisk overtrækssko i et 3 grams blåt komprimeret polyethylenmateriale. Skaber en barriere over dit fodtøj. Længden på 16 tommer giver egnethed til alle fodtøjsstørrelser. Ideel til at holde rent fodtøj rent eller holde rene gulve rene fra snavset fodtøj.
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 3 g |
| Materiale | Komprimeret polyethylen |
| Latex fri | Ja |
| Farve | Rød |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukketype | Elastisk ankel |
| Sål Type | Almindelig |
| Modstand | Væske |
| Produkttype | Skobetræk |