Få mere at vide
Chemsplash CPE OverShoe komprimeret polyethylen -Maskinfremstillet
Beskrivelse
Elastisk overtrækssko
- 3 GSM komprimeret polyethylen materiale
- 16 tommer Lang
- Elastiske ankler
- Varmeforseglede sømme
- PFAS fri
Beskrivelse: Elastisk overtrækssko i et 3 grams blåt komprimeret polyethylenmateriale. Skaber en barriere over dit fodtøj. Længden på 16 tommer giver egnethed til alle fodtøjsstørrelser. Ideel til at holde rent fodtøj rent eller holde rene gulve rene fra snavset fodtøj.
Spezifikation
Spezifikation
| Størrelse | 3 g |
| Materiale | Komprimeret polyethylen |
| Latex fri | Ja |
| Belægning | Polyethylen |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukketype | Elastisk ankel |
| Sål Type | Almindelig |
| Modstand | Væske |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.