Få mere at vide
Chemsplash CPE OverShoe komprimeret polyethylen maskinfremstillet
Artikelnummer. 30058339
Skift visning
Størrelse:
16 tommer
Artikelnummer. Størrelse
30058339 16 tommer
1 options
Artikelnummer. 30058339 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 2578
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.00 DKK
    629.07 DKK / Pakke med 2000
    Spare 7.93 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Elastisk overtrækssko i et 4,2 grams blåt 16 tommer komprimeret polyethylenmateriale.
Elastisk overtrækssko
  • Engangs komprimeret polyethylen
  • 16 tommer Lang
  • Elastiske ankler
  • Varmforseglede sømme
  • Størrelse 15 X 40 +/-1cm
  • 4,2 gram
  • PFAS fri
Beskrivelse: Elastisk overtrækssko i et 4,2 grams blåt komprimeret polyethylenmateriale. Materialet med højere vægt giver dig en stærkere overtrækssko til mere slidstærke applikationer. 16 tommer lang for alle fodtøjsstørrelser og elastisk for nem pasform. Ideel til at holde rent fodtøj rent eller holde rene gulve rene fra snavset fodtøj.
Tekniske data
Størrelse 16 tommer
Materiale Komprimeret polyethylen
Latex fri Ja
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Elastisk ankel
Sål Type Almindelig
Længde (engelsk) 16 tommer
Længde (metrisk) 41 cm
Bredde (metrisk) 15 cm
Vægt (metrisk) 4.2 g
Modstand Væske
Produkttype Skobetræk